4-Bromo-7-fluoroindolin-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535077-1G PC535077-250MG
APOSPC535077-1GEA 161 CHF
APOSPC535077-1G APOSPC535077-250MG
4-Bromo-7-fluoroindolin-2-one 97%
4-Bromo-7-fluoroindolin-2-one
Formel: C₈H₅BrFNO
MW: 230,034 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15526615
CAS-Nummer: 1260903-30-7