4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535076-100MG
PC535076-250MG
APOSPC535076-100MGEA
177
CHF
APOSPC535076-100MG
APOSPC535076-250MG
4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈FNO₂ MW: 193,174 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11869190 CAS-Nummer: 1146291-81-7 |