(5-Fluorobenzofuran-2-yl)boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535073-100MG PC535073-250MG
APOSPC535073-100MGEA 76.6 CHF
APOSPC535073-100MG APOSPC535073-250MG
(5-Fluorobenzofuran-2-yl)boronic acid 98%
(5-Fluorobenzofuran-2-yl)boronic acid
Formel: C₈H₆BFO₃
MW: 179,941 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD18383019
CAS-Nummer: 473416-33-0