8-Bromo-6-fluoro-2-methylquinazolin-4(3H)-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535071-250MG PC535071-1G
APOSPC535071-250MGEA 55.7 CHF
APOSPC535071-250MG APOSPC535071-1G
8-Bromo-6-fluoro-2-methylquinazolin-4(3H)-one 95+%
8-Bromo-6-fluoro-2-methylquinazolin-4(3H)-one
Formel: C₉H₆BrFN₂O
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD27996279
CAS-Nummer: 1352717-91-9