6-Fluorobenzo[b]thiophene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535065-1G
PC535065-250MG
APOSPC535065-1GEA
213
CHF
APOSPC535065-1G
APOSPC535065-250MG
6-Fluorobenzo[b]thiophene 95+%
6-Fluorobenzo[b]thiophene
Formel:
C₈H₅FS Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD18207210 CAS-Nummer: 205055-10-3 |