2,4-Dichloro-6-fluoropyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535062-100MG PC535062-250MG
APOSPC535062-100MGEA 251 CHF
APOSPC535062-100MG APOSPC535062-250MG
2,4-Dichloro-6-fluoropyrimidine 95%
2,4-Dichloro-6-fluoropyrimidine
Formel: C₄HCl₂FN₂
MW: 166,969 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16619134
CAS-Nummer: 3833-57-6