6-Bromo-5-fluoronicotinaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535061-100MG
PC535061-250MG
APOSPC535061-100MGEA
54.1
CHF
APOSPC535061-100MG
APOSPC535061-250MG
6-Bromo-5-fluoronicotinaldehyde 97%
6-Bromo-5-fluoronicotinaldehyde
Formel:
C₆H₃BrFNO MW: 203,997 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD16606505 CAS-Nummer: 1227588-59-1 |