2-Fluoro-3-(methylthio)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535047-1G
PC535047-250MG
APOSPC535047-1GEA
41.8
CHF
APOSPC535047-1G
APOSPC535047-250MG
2-Fluoro-3-(methylthio)pyridine 95%
2-Fluoro-3-(methylthio)pyridine
Formel:
C₆H₆FNS MW: 143,182 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD22543684 CAS-Nummer: 210992-56-6 |