2,6-Dibromo-4-fluoropyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535042-250MG
PC535042-1G
APOSPC535042-250MGEA
144
CHF
APOSPC535042-250MG
APOSPC535042-1G
2,6-Dibromo-4-fluoropyridine 95+%
2,6-Dibromo-4-fluoropyridine
Formel:
C₅H₂Br₂FN MW: 254,882 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD13185514 CAS-Nummer: 1214344-15-6 |