4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535037-100MG PC535037-250MG
APOSPC535037-100MGEA 50.6 CHF
APOSPC535037-100MG APOSPC535037-250MG
4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine 95+%
4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine
Formel: C₄HCl₂FN₂
MW: 166,969 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD27939250
CAS-Nummer: 3824-45-1