2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535035-100MG PC535035-250MG
APOSPC535035-100MGEA 278 CHF
APOSPC535035-100MG APOSPC535035-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine 95+%
2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190,013 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16988804
CAS-Nummer: 1211536-01-4