2-Fluoro-5-methylnicotinic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Fluoro-5-methylpyridine-3-carbxylic acid
PC535027-100MG PC535027-250MG
APOSPC535027-100MGEA 57.5 CHF
APOSPC535027-100MG APOSPC535027-250MG
2-Fluoro-5-methylnicotinic acid 95+%
2-Fluoro-5-methylnicotinic acid
Formel: C₇H₆FNO₂
MW: 155,126 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11848712
CAS-Nummer: 1042986-00-4