6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Fluoro-2-methylpyridine-3-carboxaldehyde
PC535023-1G PC535023-250MG
APOSPC535023-1GEA 268 CHF
APOSPC535023-1G APOSPC535023-250MG
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde 97%
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde
Formel: C₇H₆FNO
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD05662399
CAS-Nummer: 884494-96-6