6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535022-100MG PC535022-250MG
APOSPC535022-100MGEA 223 CHF
APOSPC535022-100MG APOSPC535022-250MG
6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine 95+%
6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
MW: 181,543 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD25478439
CAS-Nummer: 1805304-78-2