2-(4-Acetyl-2-fluorophenyl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535018-1G PC535018-250MG
APOSPC535018-1GEA 442 CHF
APOSPC535018-1G APOSPC535018-250MG
2-(4-Acetyl-2-fluorophenyl)acetic acid 95%
2-(4-Acetyl-2-fluorophenyl)acetic acid
Formel: C₁₀H₉FO₃
MW: 196.175 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30188795
CAS-Nummer: 2007925-25-7