4-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535017-100MG PC535017-250MG
APOSPC535017-100MGEA 33.2 CHF
APOSPC535017-100MG APOSPC535017-250MG
4-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoic acid 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,583 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17169808
CAS-Nummer: 153556-55-9