Ethyl 2-amino-5-fluorobenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535014-1G
PC535014-250MG
PC535014-5G
APOSPC535014-1GEA
135
CHF
APOSPC535014-1G
APOSPC535014-250MG
APOSPC535014-5G
Ethyl 2-amino-5-fluorobenzoate 97%
Ethyl 2-amino-5-fluorobenzoate
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11042774 CAS-Nummer: 391-93-5 |