Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535008-100MG PC535008-250MG
APOSPC535008-100MGEA 61 CHF
APOSPC535008-100MG APOSPC535008-250MG
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoate 95%
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoate
Formel: C₉H₈BrFO₃
MW: 263,06 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23707517
CAS-Nummer: 1427415-25-5