2-Amino-3-fluorobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535007-1G
PC535007-250MG
APOSPC535007-1GEA
188
CHF
APOSPC535007-1G
APOSPC535007-250MG
2-Amino-3-fluorobenzaldehyde 95%
2-Amino-3-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₆FNO MW: 139,127 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12923269 CAS-Nummer: 854538-94-6 |