Methyl 2-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535005-1G PC535005-250MG
APOSPC535005-1GEA 149 CHF
APOSPC535005-1G APOSPC535005-250MG
Methyl 2-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetate 95+%
Methyl 2-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)acetate
Formel: C₉H₉FO₃
MW: 184,164 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18399286
CAS-Nummer: 91361-59-0