1-(4-Chloro-2-fluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535004-100MG
PC535004-250MG
APOSPC535004-100MGEA
69.6
CHF
APOSPC535004-100MG
APOSPC535004-250MG
1-(4-Chloro-2-fluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone 95+%
1-(4-Chloro-2-fluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
Formel:
C₈H₆ClFO₂ MW: 188,583 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13152285 CAS-Nummer: 1110663-22-3 |