trans-2-Fluorocyclopropanamine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535003-100MG PC535003-250MG
APOSPC535003-100MGEA 97.5 CHF
APOSPC535003-100MG APOSPC535003-250MG
trans-2-Fluorocyclopropanamine hydrochloride 95+%
trans-2-Fluorocyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₃H₆FN·ClH
MW: 111,546 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD28100743
CAS-Nummer: 114152-96-4