6,7-Diamino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,2,3,3-Tetrafluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6,7-diamine
PC53499-1G
PC53499-250MG
APOSPC53499-1GEA
1010
CHF
APOSPC53499-1G
APOSPC53499-250MG
6,7-Diamino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane 95%
6,7-Diamino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formel:
C₈H₆F₄N₂O₂ MW: 238.139 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30723441 CAS-Nummer: 110968-70-2 |