6-Amino-7-nitro-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,2,3,3-Tetrafluoro-7-nitro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amine
PC53490-1G
PC53490-250MG
APOSPC53490-1GEA
688
CHF
APOSPC53490-1G
APOSPC53490-250MG
6-Amino-7-nitro-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-Amino-7-nitro-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formel:
C₈H₄F₄N₂O₄ MW: 268,122 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30723440 CAS-Nummer: 2149597-44-2 |