2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53489-1G
PC53489-250MG
PC53489-5G
APOSPC53489-1GEA
262
CHF
APOSPC53489-1G
APOSPC53489-250MG
APOSPC53489-5G
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₇H₅F₃N₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042448 CAS-Nummer: 386-71-0 |