2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-1,4-benzodioxane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PC53484-1G
PC53484-250MG
APOSPC53484-1GEA
940
CHF
APOSPC53484-1G
APOSPC53484-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-1,4-benzodioxane
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-iodo-1,4-benzodioxane
Formel:
C₈H₃F₄IO₂ MW: 334,006 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30723346 CAS-Nummer: 2149597-65-7 |