2-Fluoro-5-methyl-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC53482-1G PC53482-250MG
APOSPC53482-1GEA 575 CHF
APOSPC53482-1G APOSPC53482-250MG
2-Fluoro-5-methyl-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-5-methyl-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅ClFNO₄S
MW: 253,635 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28797548
CAS-Nummer: 1803585-04-7
UN: 3261
ADR: 8,III