3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53480-1G PC53480-250MG
APOSPC53480-1GEA 495 CHF
APOSPC53480-1G APOSPC53480-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzoic acid
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₄S
MW: 254.183 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00766763
CAS-Nummer: 952-69-2