4,5-Difluoro-2-iodotoluene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53479-1G PC53479-250MG PC53479-5G
APOSPC53479-1GEA 514 CHF
APOSPC53479-1G APOSPC53479-250MG APOSPC53479-5G
4,5-Difluoro-2-iodotoluene
4,5-Difluoro-2-iodotoluene
Formel: C₇H₅F₂I
MW: 254,016 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12547764
CAS-Nummer: 1208077-21-7