2,2,3,3-Tetrafluoro-6-nitro-1,4-benzodioxane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,2,3,3-Tetrafluoro-6-nitro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PC53470-1G PC53470-250MG
APOSPC53470-1GEA 758 CHF
APOSPC53470-1G APOSPC53470-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-nitro-1,4-benzodioxane
2,2,3,3-Tetrafluoro-6-nitro-1,4-benzodioxane
Formel: C₈H₃F₄NO₄
MW: 253,107 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30723299
CAS-Nummer: 89586-09-4