2,3-Difluoro-4-formylbenzonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53463-1G PC53463-250MG
APOSPC53463-1GEA 1090 CHF
APOSPC53463-1G APOSPC53463-250MG
2,3-Difluoro-4-formylbenzonitrile 96%
2,3-Difluoro-4-formylbenzonitrile
Formel: C₈H₃F₂NO
MW: 167,112 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24684755
CAS-Nummer: 717883-41-5