1-Bromo-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53462-1G PC53462-250MG
APOSPC53462-1GEA 479 CHF
APOSPC53462-1G APOSPC53462-250MG
1-Bromo-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
1-Bromo-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
Formel: C₇H₄BrF₃O₂S
MW: 289,07 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28134183
CAS-Nummer: 2728-70-3