3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53449-1G
PC53449-250MG
PC53449-5G
APOSPC53449-1GEA
262
CHF
APOSPC53449-1G
APOSPC53449-250MG
APOSPC53449-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄BrF₃O MW: 253.016 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22566297 CAS-Nummer: 1289057-68-6 |