6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
PC53440-1G PC53440-250MG
APOSPC53440-1GEA 168 CHF
APOSPC53440-1G APOSPC53440-250MG
6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Bromo-8-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Formel: C₁₀H₇BrF₃NO₂
MW: 310,067 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30492324
CAS-Nummer: 2149591-38-6