5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53435-1G PC53435-250MG
APOSPC53435-1GEA 241 CHF
APOSPC53435-1G APOSPC53435-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl acetate
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl acetate
Formel: C₁₀H₈BrF₃O₂
MW: 297,069 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30481008
CAS-Nummer: 2149591-27-3