2,4-Difluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC53420-1G
PC53420-250MG
PC53420-5G
APOSPC53420-1GEA
1680
CHF
APOSPC53420-1G
APOSPC53420-250MG
APOSPC53420-5G
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl bromide
Formel:
C₇H₄BrF₂I MW: 332,912 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30474660 CAS-Nummer: 2022670-54-6 UN: 3265 ADR: 8,III |