tert-Butyl (5-fluoro-1,3-thiazol-2-yl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
PC53419-100MG PC53419-1G PC53419-250MG
APOSPC53419-100MGEA 254 CHF
APOSPC53419-100MG APOSPC53419-1G APOSPC53419-250MG
tert-Butyl (5-fluoro-1,3-thiazol-2-yl)carbamate
tert-Butyl (5-fluoro-1,3-thiazol-2-yl)carbamate
Formel: C₈H₁₁FN₂O₂S
MW: 218,249 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11656630
CAS-Nummer: 731018-54-5