Methyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid methyl ester
PC53418-1G PC53418-25G PC53418-5G PC53418-10G
APOSPC53418-1GEA 26.2 CHF
APOSPC53418-1G APOSPC53418-25G APOSPC53418-5G APOSPC53418-10G
Methyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
MW: 283.042 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD14697995
CAS-Nummer: 1214334-90-3