Methyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53400-1G PC53400-250MG PC53400-5G
APOSPC53400-1GEA 488 CHF
APOSPC53400-1G APOSPC53400-250MG APOSPC53400-5G
Methyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Methyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Formel: C₈H₅F₂IO₂
MW: 298,025 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24107099
CAS-Nummer: 1113050-16-0