2-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)acetic acid
PC53398-100MG
PC53398-1G
PC53398-250MG
APOSPC53398-100MGEA
184
CHF
APOSPC53398-100MG
APOSPC53398-1G
APOSPC53398-250MG
2-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetic acid 95+%
2-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetic acid
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ MW: 205,134 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09924985 CAS-Nummer: 913839-73-3 |