2-Bromo-5-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53395-1G PC53395-250MG
APOSPC53395-1GEA 1260 CHF
APOSPC53395-1G APOSPC53395-250MG
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₅BrF₂N₂O
MW: 263.039 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28946799
CAS-Nummer: 1803895-85-3