4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC53377-1G
PC53377-250MG
APOSPC53377-1GEA
514
CHF
APOSPC53377-1G
APOSPC53377-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Formel:
C₇H₄Br₂FNO₂ MW: 312,919 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17168700 CAS-Nummer: 1379295-27-8 UN: 3261 ADR: 8,III |