(2S)-2-amino-3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53369-1G
PC53369-5G
APOSPC53369-1GEA
193
CHF
APOSPC53369-1G
APOSPC53369-5G
(2S)-2-amino-3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid
(2S)-2-amino-3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid
Formel:
C₉H₉BrFNO₂ MW: 262,076 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14561453 CAS-Nummer: 1213206-88-2 |