1-Bromo-3-tert-butyl-5-fluorobenzene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53360-100MG PC53360-1G PC53360-250MG
APOSPC53360-100MGEA 158 CHF
APOSPC53360-100MG APOSPC53360-1G APOSPC53360-250MG
1-Bromo-3-tert-butyl-5-fluorobenzene 95+%
1-Bromo-3-tert-butyl-5-fluorobenzene
Formel: C₁₀H₁₂BrF
MW: 231,105 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13193246
CAS-Nummer: 1123172-38-2