4-(1,1-Difluoroethyl)acetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-[4-(1,1-Difluoroethyl)phenyl]ethanone
PC53354-1G PC53354-250MG
APOSPC53354-1GEA 1050 CHF
APOSPC53354-1G APOSPC53354-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)acetophenone
4-(1,1-Difluoroethyl)acetophenone
Formel: C₁₀H₁₀F₂O
MW: 184.183 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD26728226
CAS-Nummer: 1188932-40-2