Ethyl 2-bromo-5-fluorobenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53349-25G
APOSPC53349-25GEA
90.5
CHF
APOSPC53349-25G
Ethyl 2-bromo-5-fluorobenzoate 97%
Ethyl 2-bromo-5-fluorobenzoate
Formel:
C₉H₈BrFO₂ MW: 247,061 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06204688 CAS-Nummer: 139911-28-7 |