5-Fluoro-2-iodophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Fluoro-2-iodo-phenol
PC53345-1G PC53345-250MG PC53345-5G
APOSPC53345-1GEA 367 CHF
APOSPC53345-1G APOSPC53345-250MG APOSPC53345-5G
5-Fluoro-2-iodophenol
5-Fluoro-2-iodophenol
Formel: C₆H₄FIO
MW: 237,998 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16999912
CAS-Nummer: 186589-87-7