5-Amino-3-(trifluoromethyl)picolinonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC53326-250MG
APOSPC53326-250MGEA 0 CHF
APOSPC53326-250MG
5-Amino-3-(trifluoromethyl)picolinonitrile 97%
5-Amino-3-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Formel: C₇H₄F₃N₃
MW: 187,122 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17010171
CAS-Nummer: 573762-62-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III