Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53322-1G PC53322-5G PC53322-10G
APOSPC53322-1GEA 40.1 CHF
APOSPC53322-1G APOSPC53322-5G APOSPC53322-10G
Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoate 95%
Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₆BrFO₃
MW: 249,034 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23701539
CAS-Nummer: 1193162-25-2