((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53318-1G PC53318-250MG
APOSPC53318-1GEA 422 CHF
APOSPC53318-1G APOSPC53318-250MG
((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol
((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol
Formel: C₁₂H₁₆FNO
MW: 209.26 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03839921
CAS-Nummer: 125224-43-3